Blei(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
88285.14 88285.22
88285.14EA 198 EUR
88285.14 88285.22
Blei(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Blei(II)tellurid
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-91-6 Molecular Formula: PbTe Formula Weight: 334.79 Physical Form: 15mm & Down Pieces Density: 8.164 Melting Point: 917° Merck Reference: 14,5422 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00016274
Formel: PbTe
Schmelzpunkt: 917 °C
Dichte: 8.164
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016274
CAS-Nummer: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
UN-Nummer: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,5422