Blei(II)tellurid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
36317.09 36317.18
36317.09EA 124 EUR
36317.09 36317.18
Blei(II)tellurid ≥99,99% (Metall-Basis)
Blei(II)tellurid
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-91-6 Molecular Formula: PbTe Formula Weight: 334.79 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 8.164 Melting Point: 917° Merck Reference: 14,5422 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00016274
In semiconductor research, photoconductor cells
Formel: PbTe
Schmelzpunkt: 917 °C
Dichte: 8.164
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016274
CAS-Nummer: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
UN-Nummer: 3284
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,5422