Siliciumdioxid 99.9%, Pulver 1,5 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L16987.14 L16987.22
L16987.14EA 87.9 EUR
L16987.14 L16987.22
Siliciumdioxid 99.9%, Pulver 1,5 µm
Purity: 99.9% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Siedepunkt: 2230 °C
Schmelzpunkt: 1710 °C
Dichte: 2,0
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493