Siliciumdioxid 99.9%, Pulver 1,0 µm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
L16986.14
L16986.22
L16986.14EA
84.6
EUR
L16986.14
L16986.22
Siliciumdioxid 99.9%, Pulver 1,0 µm
Siliciumdioxid
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Odour: Odourless
pH: 6
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formel:
SiO₂ Molekulargewicht: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 °C Schmelzpunkt: 1710 °C Dichte: 2.0 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |