Kieselgel, Porengröße: 60 Å (0.2-0.5 mm) für Säulenchromatographie, Millipore®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07733.1000 1.07733.9025 1.07733.9025
1.07733.1000EA 220 EUR
1.07733.1000 1.07733.9025 MERC1.07733.9025
Kieselgel, Porengröße: 60 Å (0.2-0.5 mm) für Säulenchromatographie, Millipore®
Silica gel
* F254: Fluoreszenzindikator
  • Verlässliche Ergebnisse und einfache Probenauftragung
  • Verschiedene Packungsgrößen erhältlich (250 g bis 25 kg)
  • Wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Produkten
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Loss on drying ≤ 7.0 %
Particle size 90 % between 0.200 - 0.500 mm