Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.036-0.071 mm (215-400 mesh)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L14004.36 L14004.0B L14004.0E
L14004.36EA 61.8 EUR
L14004.36 L14004.0B L14004.0E
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.036-0.071 mm (215-400 mesh)
Silica gel
CAS No.: 7631-86-9 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493