Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
42727.30
42727.A1
42727.A7
42727.30EA
88.3
EUR
42727.30
42727.A1
42727.A7
Kieselgel, Porengröße: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Silica gel
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -150+230 Mesh, S.A. 500-600m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formel:
SiO₂ Molekulargewicht: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Schmelzpunkt: 1710 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 |