Kieselgel, Porengröße: 60 Å ≥99,5% (Metall-Basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
42570.18
42570.30
42570.A1
42570.A7
42570.18EA
35.8
EUR
42570.18
42570.30
42570.A1
42570.A7
Kieselgel, Porengröße: 60 Å ≥99,5% (Metall-Basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Silica gel
Purity: 99.5%
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -230+400 Mesh, S.A. 500-600m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography
Formel:
SiO₂ Molekulargewicht: 60.08 g/mol Siedepunkt: 2230 Schmelzpunkt: 1710 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-Nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |