Kieselgel, Porengröße: 40 Å 40-63 µm, ultrarein für Säulenchromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
360031000 360035000
ACRO360031000EA 50 EUR
ACRO360031000 ACRO360035000
Kieselgel, Porengröße: 40 Å 40-63 µm, ultrarein für Säulenchromatographie
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder
Particle size 40 to 63 µm
Specific surface area ≥450 m²/g (BET)
Pore volume 0.55 to 0.75 ml/g
pH 5.0 to 8.0 (5 % w/w suspension)
Volatile matter ≤4.0 % (160°C)