Kieselgel, Porengröße: 150 Å 0.075-0.250 mm für die Chromatographie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
419280010 419282500 419280050
ACRO419280010EA 202 EUR
ACRO419280010 ACRO419282500 ACRO419280050
Kieselgel, Porengröße: 150 Å 0.075-0.250 mm für die Chromatographie
Silica gel
Formel: SiO₂
Molekulargewicht: 60.08 g/mol
Siedepunkt: 2230
Schmelzpunkt: 1710
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-Nummer: 7631-86-9
REACH-Nummer: 01-2119379499-16
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Granular powder
Particle size ≤10.0 % < 200 Mesh
Specific surface area 275 to 375 m²/g (BET)
Pore volume 0.95 to 1.3 ml/g (N2)
Volatiles ≤8.0 % (160°C)