Zinn(II)chlorid, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16202.22 A16202.0E A16202.36
A16202.22EA 43.6 EUR
A16202.22 A16202.0E A16202.36
Zinn(II)chlorid, wasserfrei 98%
Zinn(II)chlorid
Purity: 98% CAS No.: 7772-99-8 Molecular Formula: SnCl2 Formula Weight: 189.62 Melting Point: 247° Boiling Point: 652° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011241
Formel: SnCl₂
Siedepunkt: 652 °C
Schmelzpunkt: 247 °C
Dichte: 3,95
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011241
CAS-Nummer: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
UN-Nummer: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8783