Gallium(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41881.03
41881.06
41881.03EA
190
EUR
41881.03
41881.06
Gallium(II)tellurid ≥99,999% (Metall-Basis)
Gallium(II)tellurid
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-14-5
Molecular Formula: GaTe
Formula Weight: 197.32
Physical Form: 6mm & down
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00135536
Formel:
GaTe Siedepunkt: 103…104 °C (0,08 mmHg) Schmelzpunkt: 824 °C Dichte: 5,44 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00135536 CAS-Nummer: 12024-14-5 EINECS: 234-690-1 |