ortho-Borsäure
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
P010.1
P010.2
P010.5
ROTHP010.1EA
29.8
EUR
ROTHP010.1
ROTHP010.2
ROTHP010.5
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Molekulargewicht: 61.83 g/mol Siedepunkt: 185 Schmelzpunkt: 160 Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH-Nummer: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |