Borsäure, Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Gefahr
|
Synonyme:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
1.00162.5000
1.00162.9025
1.00162.5000EA
337
EUR
1.00162.5000
1.00162.9025
Borsäure, Pulver, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., NF suitable for use as excipient, SAFC®
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Molekulargewicht: 61.83 g/mol Siedepunkt: 185 Schmelzpunkt: 160 Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH-Nummer: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |