ortho-Borsäure
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Gefahr
Synonyme: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
50765-1 50765-2 50765-3
BMOL50765-1EA 0 EUR
BMOL50765-1 BMOL50765-2 BMOL50765-3
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molekulargewicht: 61.83 g/mol
Siedepunkt: 185
Schmelzpunkt: 160
Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH-Nummer: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM