di-Bortrioxid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Boron oxide, Boric anhydride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.00169.0250
1.00169.0150
1.00169.0250EA
1320
EUR
1.00169.0250
1.00169.0150
di-Bortrioxid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
di-Bortrioxid
Formel:
B₂O₃ Molekulargewicht: 69.62 g/mol Siedepunkt: 1860 Schmelzpunkt: 450 Dichte: 1.81…1.86 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011315 CAS-Nummer: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 REACH-Nummer: 01-2119486655-24 Merck Index: 13,01327 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 36 g/L (25 °C) |
Melting Point | 450 °C |
Molar Mass | 69.61 g/mol |
Bulk Density | 900 - 1100 kg/m³ |
Boiling Point | 1860 °C |
Density | 2.46 g/cm³ (20 °C) |
pH | 4 (10 g/L, H₂O, 25 °C) |