Thallium(I)fluorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
78111.14 78111.22
78111.14EA 222 EUR
78111.14 78111.22
Thallium(I)fluorid ≥97%
Thallium(I)fluorid
Purity: 97% CAS No.: 7789-27-7 Molecular Formula: TlF Formula Weight: 223.37 Physical Form: Crystalline Density: 8.36 Boiling Point: 655° Solubility: Very soluble in water Merck Reference: 14,9262 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00049607
Formel: FTl
Siedepunkt: 655 °C
Schmelzpunkt: 315 °C
Dichte: 8,36
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049607
CAS-Nummer: 7789-27-7
EINECS: 232-154-1
UN-Nummer: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9262