Triethanolamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T1502-100G T1502-1KG T1502-250G T1502-500G
SIALT1502-100GEA 56.4 EUR
SIALT1502-100G SIALT1502-1KG SIALT1502-250G SIALT1502-500G
Triethanolamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Triethanolamin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₆ClNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012596
CAS-Nummer: 637-39-8
EINECS: 211-284-2