(±)-Nicotin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N0267-100MG
N0267-1G
N0267-500MG
SIALN0267-100MGEA
202
EUR
SIALN0267-100MG
SIALN0267-1G
SIALN0267-500MG
(±)-Nicotin, Sigma-Aldrich®
(±)-Nicotin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂ |
MDL Number:
MFCD00065370 CAS-Nummer: 22083-74-5 UN-Nummer: 1654 ADR: 6.1,II |