Methoxyacetonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M9009-100G-A
M9009-25G-A
M9009-5G-A
SIALM9009-100G-AEA
709
EUR
SIALM9009-100G-A
SIALM9009-25G-A
SIALM9009-5G-A
Methoxyacetonitril, Sigma-Aldrich®
Methoxyacetonitril
Formel:
C₃H₅NO |
MDL Number:
MFCD00001892 CAS-Nummer: 1738-36-9 EINECS: 217-092-5 |