Cysteaminiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M6500-25G M6500-100G
SIALM6500-25GEA 137 EUR
SIALM6500-25G SIALM6500-100G
Cysteaminiumchlorid, Sigma-Aldrich®
Cysteaminiumchlorid
Formel: C₂H₇NS·HCl
MDL Number: MFCD00012904
CAS-Nummer: 156-57-0
EINECS: 205-858-1