N-Methylacetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M26305-100G M26305-500G M26305-5G
SIALM26305-100GEA 43.2 EUR
SIALM26305-100G SIALM26305-500G SIALM26305-5G
N-Methylacetamid, Sigma-Aldrich®
N-Methylacetamid
Formel: C₃H₇NO
MDL Number: MFCD00008683
CAS-Nummer: 79-16-3
EINECS: 201-182-6