(±)-2,3- Epoxid -1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Glycidol
M-Clarity™ quality level = MQ200
G5809-100G G5809-5G G5809-500G
SAFAG5809-100GEA 32.3 EUR
SAFAG5809-100G SIALG5809-5G SIALG5809-500G
(±)-2,3- Epoxid -1-propanol, Sigma-Aldrich®
(±)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formel: C₃H₆O₂
MDL Number: MFCD00005147
CAS-Nummer: 556-52-5
EINECS: 209-128-3
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III