Dibenzylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D36607-100G
D36607-25G
D36607-5G
SIALD36607-100GEA
238
EUR
SIALD36607-100G
SIALD36607-25G
SIALD36607-5G
Dibenzylphosphonat, Sigma-Aldrich®
Dibenzylphosphonat
Formel:
C₁₄H₁₅O₃P |
MDL Number:
MFCD00004774 CAS-Nummer: 17176-77-1 EINECS: 241-226-1 |