N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
D145009-1L D145009-500ML D145009-25ML
SIALD145009-1LEA 50.1 EUR
SIALD145009-1L SIALD145009-500ML SIALD145009-25ML
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Formel: C₅H₁₄N₂
MDL Number: MFCD00008216
CAS-Nummer: 109-55-7
EINECS: 203-680-9