Dimethyl-3-oxoglutarat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
D138002-100G
D138002-25G
SIALD138002-100GEA
109
EUR
SIALD138002-100G
SIALD138002-25G
Dimethyl-3-oxoglutarat, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-3-oxoglutarat
Formel:
C₇H₁₀O₅ |
MDL Number:
MFCD00008462 CAS-Nummer: 1830-54-2 EINECS: 217-385-8 |