Palladium 5% auf Aktivkohle verwendbar als Katalysator, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
75992-10G 75992-1G 75992-50G
SIAL75992-10GEA 174 EUR
SIAL75992-10G SIAL75992-1G SIAL75992-50G
Palladium 5% auf Aktivkohle verwendbar als Katalysator, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III