Palladium 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
75990-10G 75990-1G 75990-50G
SIAL75990-10GEA 353 EUR
SIAL75990-10G SIAL75990-1G SIAL75990-50G
Palladium 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III