Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat ≥98% (RT), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
71530-1KG 71530-5KG 71530-250G
SIAL71530-1KGEA 87.8 EUR
SIAL71530-1KG SIAL71530-5KG SIAL71530-250G
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat ≥98% (RT), Sigma-Aldrich®
Natriumhydroxymethansulfinat Dihydrat
Formel: CH₃NaO₃S·2H₂O
MDL Number: MFCD00150598
CAS-Nummer: 6035-47-8
EINECS: 205-739-4