Methyl-6-chlornicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
631175-25G 631175-5G
SIAL631175-25GEA 51 EUR
SIAL631175-25G SIAL631175-5G
Methyl-6-chlornicotinat, Sigma-Aldrich®
Methyl-6-chlornicotinat
Formel: C₇H₆ClNO₂
MDL Number: MFCD00023420
CAS-Nummer: 73781-91-6