2-Chlornicotinonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
535338-25G 535338-500G
SIAL535338-25GEA 50.8 EUR
SIAL535338-25G SIAL535338-500G
2-Chlornicotinonitril, Sigma-Aldrich®
2-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Siedepunkt: 112 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…108 °C
MDL Number: MFCD00014628
CAS-Nummer: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III