Guanidiniumthiocyanat 6 mol/l in wässriger Lösung für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Guanidinium sulphocyanide, GTC, Guanidine Thiocyanate, Guanidinium rhodanide
50983-250ML
50983-50ML
SIAL50983-250MLEA
442
EUR
SIAL50983-250ML
SIAL50983-50ML
Guanidiniumthiocyanat 6 mol/l in wässriger Lösung für die Molekularbiologie, Sigma-Aldrich®
Guanidiniumthiocyanat
Formel:
CH₅N₃·CHNS Molekulargewicht: 118.16 g/mol Schmelzpunkt: 118 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013027 CAS-Nummer: 593-84-0 EINECS: 209-812-1 |