N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
39380-1L 39380-250ML
SIAL39380-1LEA 63.8 EUR
SIAL39380-1L SIAL39380-250ML
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Formel: C₅H₁₄N₂
MDL Number: MFCD00008216
CAS-Nummer: 109-55-7
EINECS: 203-680-9