1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
33482-1L-F
33482-250ML-F
33482-50ML-F
SIAL33482-1L-FEA
670
EUR
SIAL33482-1L-F
SIAL33482-250ML-F
SIAL33482-50ML-F
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen, Sigma-Aldrich®
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]-7-undecen
Formel:
C₉H₁₆N₂ |
MDL Number:
MFCD00006930 CAS-Nummer: 6674-22-2 EINECS: 229-713-7 UN-Nummer: 3267 ADR: 8,II |