Ammoniaklösung 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
318612-2L 318612-500ML
318612-2LEA 123.69 EUR
318612-2L 318612-500ML
Ammoniaklösung 5.0 M NH4OH (5.0N) volumetrische Lösung, Fluka™
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Siedepunkt: 38 °C
Dichte: 0,9…1.0 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 4.90 - 5.10 N
Traceable to NIST SRM effective
Explosion Limit 27 %