Palladium 5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Stabilisierung: Moistened with water
M-Clarity™ quality level = MQ100
276707-10G 276707-50G
SIAL276707-10GEA 171 EUR
SIAL276707-10G SIAL276707-50G
Palladium 5% auf Aktivkohle mit 50 % Wasser benetzt hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III