Platin 3% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Platinium
M-Clarity™ quality level = MQ100
237558-25G 237558-5G
SIAL237558-25GEA 288 EUR
SIAL237558-25G SIAL237558-5G
Platin 3% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel: Pt
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1