Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
234826-10G 234826-50G
SIAL234826-10GEA 52.1 EUR
SIAL234826-10G SIAL234826-50G
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid, Sigma-Aldrich®
Bis(cyclopentadienyl)titandichlorid
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
MDL Number: MFCD00003723
CAS-Nummer: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II