Platin 1% auf Aktivkohle Hydrierkatalysator, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

205923-25G 205923-5G
SIAL205923-25GEA 0 EUR
SIAL205923-25G SIAL205923-5G
Platin 1% auf Aktivkohle Hydrierkatalysator, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel: Pt
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN-Nummer: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR