Palladium 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
205699-10G 205699-1G 205699-50G
SIAL205699-10GEA 213 EUR
SIAL205699-10G SIAL205699-1G SIAL205699-50G
Palladium 10% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel: Pd
MDL Number: MFCD00011167
CAS-Nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,III