Palladium 5% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
205680-100G
205680-10G
205680-50G
SIAL205680-100GEA
1070
EUR
SIAL205680-100G
SIAL205680-10G
SIAL205680-50G
Palladium 5% auf Aktivkohle hydrogenation catalyst, Sigma-Aldrich®
Palladium
Formel:
Pd |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 ADR: 4.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...