(Diacetoxyiod)benzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Iodobenzene diacetate, (Diacetoxyiodo)benzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
178721-100G
178721-1KG
178721-25G
178721-5G
SIAL178721-100GEA
203
EUR
SIAL178721-100G
SIAL178721-1KG
SIAL178721-25G
SIAL178721-5G
(Diacetoxyiod)benzol, Sigma-Aldrich®
(Diacetoxyiod)benzol
Formel:
C₁₀H₁₁IO₄ Molekulargewicht: 322.1 g/mol |
MDL Number:
MFCD00008692 CAS-Nummer: 3240-34-4 EINECS: 221-808-1 |