1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4-Cyclohexanedimethanol
M-Clarity™ quality level = MQ100
125598-100G 125598-17KG 125598-3KG 125598-500G
SIAL125598-100GEA 25.9 EUR
SIAL125598-100G SIAL125598-17KG SIAL125598-3KG SIAL125598-500G
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,4-Bis(hydroxymethyl)cyclohexan (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00001512
CAS-Nummer: 105-08-8
EINECS: 203-268-9