Platin 10% auf Aktivkohle Hydrierkatalysator, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.07339.0001 8.07339.0005
8.07339.0001EA 58.9 EUR
8.07339.0001 8.07339.0005
Platin 10% auf Aktivkohle Hydrierkatalysator, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel: Pt
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN-Nummer: 3088
ADR: 4.2,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 250 kg/m3
pH 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 600 °C