Natrium-3-nitrobenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium 3-nitrobenzenesulphonate, 3-Nitrobenzenesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06548.0100
8.06548.1000
8.06548.0100EA
31.4
EUR
8.06548.0100
8.06548.1000
Natrium-3-nitrobenzolsulfonat, Sigma-Aldrich®
Natrium-3-nitrobenzolsulfonat
Formel:
C₆H₄NNaO₅S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007490 CAS-Nummer: 127-68-4 EINECS: 204-857-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 200 g/l (20 °C) |
Melting Point | 350 °C (decomposition) |
Molar Mass | 225.16 g/mol |
Bulk Density | 450 kg/m3 |
pH | 8 (50 g/l, H2O, 23 °C) |
Ignition Point | 355 °C |