Crotonaldehyd Gemisch aus Isomeren ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Butenal, mixture of cis and trans, Crotonaldehyde, mixture of cis and trans
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02667.0100 8.02667.1000
8.02667.0100EA 56.8 EUR
8.02667.0100 8.02667.1000
Crotonaldehyd Gemisch aus Isomeren ≥99,0% (durch GC) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Crotonaldehyd
Formel: C₄H₆O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007003
CAS-Nummer: 4170-30-3
EINECS: 224-030-0
UN-Nummer: 1143
ADR: 6.1 (3),I