2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch) ≥97% stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Stabilisierung: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00610.0250 8.00610.1000
8.00610.0250EA 43.2 EUR
8.00610.0250 8.00610.1000
2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch) ≥97% stabilisiert, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxypropylmethacrylat (Isomerengemisch, Methacrylsäure, Monoester mit 1,2-Propandiol)
Formel: C₇H₁₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004536
CAS-Nummer: 27813-02-1
EINECS: 248-666-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay isomers (GC, area%) ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.027 - 1.030
Identity (IR) passes test