Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Propenoic acid, 2-methyl-, C12-16-alkyl esters, Lauryl methacrylate, Dodecyl 2-methylpropenoate, Methacrylic acid dodecyl ester
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinonmonomethylether (4-Methoxyphenol, MEHQ)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.00589.0100 8.00589.0500
8.00589.0100EA 43.1 EUR
8.00589.0100 8.00589.0500
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆) stabilisiert zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 90551-76-1
EINECS: 292-094-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -25 °C
Boiling Point 300 °C
Flash Point 105 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
assay n-C12 isomer (GC, area%) 60.0 - 70.0 % (a/a)