Aluminiumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminum chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01081.0100
8.01081.0500
8.01081.1000
8.01081.9050
8.01081.2500
8.01081.0100EA
38
EUR
8.01081.0100
8.01081.0500
8.01081.1000
8.01081.9050
8.01081.2500
Aluminiumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Aluminiumchlorid
Formel:
AlCl₃ Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 180…181 °C Dichte: liquid 1,31 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003422 CAS-Nummer: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 UN-Nummer: 1726 ADR: 8,II Merck Index: 13,00335 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 450 g/l (20 °C) (decomposition) |
Melting Point | 180 - 181 °C (sublimed) |
Molar Mass | 133.34 g/mol |
Bulk Density | 1200 kg/m3 |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Density | 2.44 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.4 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |