Aluminiumchlorid, wasserfrei 99%, körnig
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminum chloride
A11892.0B A11892.30 A11892.0E
A11892.0BEA 50.8 EUR
A11892.0B A11892.30 A11892.0E
Aluminiumchlorid, wasserfrei 99%, körnig
Aluminiumchlorid
Purity: 99% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formel: AlCl₃
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190 °C (subl.)
Dichte: 2.44
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN-Nummer: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,337